Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
230898-100G
230898-1KG
SIAL230898-100GEA
258
PLN
SIAL230898-100G
SIAL230898-1KG
Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Tlenek antymonu(III)
Formuła:
O₃Sb₂ Temp. Wrzenia: 1425 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 654 °C Gęstość: 5,2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011214 Numer CAS: 1309-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0 Jednostka: 1549 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,00717 |