Drukuj
Tlenek antymonu(III), Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07835.2500 1.07835.9050
1.07835.2500EA 4340 PLN
1.07835.2500 1.07835.9050
Tlenek antymonu(III), Supelco®
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
Temp. Wrzenia: 1425 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 654 °C
Gęstość: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00717
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.70 mg/l (20 °C)
Melting Point 656 °C (sublimed)
Molar Mass 291.49 g/mol
Bulk Density 800 - 1300 kg/m3
Boiling Point 1550 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (660 °C)
Density 5.4 g/cm3