Drukuj
Tlenek antymonu(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 1830 PLN
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Tlenek antymonu(III) ≥99%
Tlenek antymonu(III)
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formuła: O₃Sb₂
Temp. Wrzenia: 1550 °C (subl.)
Temp. topnienia: 656 °C
Gęstość: 5,67
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,711