Tlenek antymonu(III) 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu
36314.18
36314.30
36314.18EA
1540
PLN
36314.18
36314.30
Tlenek antymonu(III) 99,9 Metals basis
Tlenek antymonu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1309-64-4
Molecular Formula: Sb2O3
Formula Weight: 291.50
Physical Form: 25mm and down Sintered Lump
Density: 5.67
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 656°
Boiling Point: 1550° subl.
Merck Reference: 14,711
MDL No.: MFCD00011214
Formuła:
O₃Sb₂ MW: 291.52 g/mol Temp. Wrzenia: 1550 °C (subl.) Temp. topnienia: 656 °C Gęstość: 5.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011214 Numer CAS: 1309-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0 Jednostka: 1549 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,711 |