Drukuj
Tlenek antymonu(III) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 989 PLN
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Tlenek antymonu(III) 99+%
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 1550 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 656 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Klasyfikacja Merck : 13,00717
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm