Drukuj
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth trinitrate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
467839-250G 467839-50G
SIAL467839-250GEA 322 PLN
SIAL467839-250G SIAL467839-50G
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat, Sigma-Aldrich®
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…80 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30
Gęstość: 2.736 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149157
Numer CAS: 10035-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II