azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat ≥98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Application in luminous paints, preparation of bismuth salts
Purity: 98%
CAS No.: 10035-06-0
Molecular Formula: Bi(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 485.07 (394.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.83
Melting Point: 30° dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3 acid solution. Decomposes in water to subnitrate. Soluble in dilute acetic acid, glycerol, acetone. Insoluble in alcohol, ethyl acetate
Merck Reference: 14,1271
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149157
Luminous paints, preparation of bismuth salts
Formuła:
Bi(NO₃)₃·5H₂O Temp. Wrzenia: 75…80 °C (1013 hPa) Gęstość: 2,83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149157 Numer CAS: 10035-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1271 |