Drukuj
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 98% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth trinitrate pentahydrate
402615000 402610025
ACRO402615000EA 609 PLN
ACRO402615000 ACRO402610025
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 98% do analizy
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149157
Numer CAS: 10035-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)