Drukuj
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bismuth trinitrate pentahydrate
315150250 315150050 315151000
ACRO315150250EA 621 PLN
ACRO315150250 ACRO315150050 ACRO315151000
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat 99.999% (trace metals basis)
azotan (V) bizmutu (III) pentahydrat
Formuła: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149157
Numer CAS: 10035-06-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-791-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %