Drukuj
Jodek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
341010-100G 341010-25G
SIAL341010-100GEA 1330 PLN
SIAL341010-100G SIAL341010-25G
Jodek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Jodek bizmutu(III)
Formuła: BiI₃
Temp. topnienia: 408 °C
Gęstość: 5,78 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010894
Numer CAS: 7787-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-127-4
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,01308