Jodek bizmutu(III) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bismuth triiodide
10656.04
10656.09
10656.18
10656.04EA
379
PLN
10656.04
10656.09
10656.18
Jodek bizmutu(III) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Jodek bizmutu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7787-64-6
Molecular Formula: BiI3
Formula Weight: 589.69
Physical Form: Lump/Powder
Density: 5.778
Appearance: Dark grey to black
Odour: Acidic
Melting Point: 408°
Boiling Point: ca 500°
Merck Reference: 14,1269
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010894
Formuła:
BiI₃ MW: 589.69 g/mol Temp. Wrzenia: ∼500 °C Temp. topnienia: 408 Gęstość: 5.778 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010894 Numer CAS: 7787-64-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-127-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,1269 |