Arsenic(III) iodide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41962.06
41962.14
41962.06EA
1380
PLN
41962.06
41962.14
Arsenic(III) iodide ≥99.999% (metals basis)
Arsenic(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-45-4
Molecular Formula: AsI3
Formula Weight: 455.64
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 4.39
Melting Point: 140°
Boiling Point: 424°
Merck Reference: 14,803
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014170
Formuła:
AsI₃ MW: 455.64 g/mol Temp. Wrzenia: 424 °C Temp. topnienia: 140 °C Gęstość: 4.39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014170 Numer CAS: 7784-45-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-068-4 Jednostka: 1557 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,803 |