Drukuj
jodek antymonu (III), dry_ultra 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Antimony triiodide
ampuled under argon
42831.04 42831.09 42831.18
42831.04EA 780 PLN
42831.04 42831.09 42831.18
jodek antymonu (III), dry_ultra 99,999 Metals basis
jodek antymonu (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-44-5 Molecular Formula: SbI3 Formula Weight: 502.46 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 420° Merck Reference: 14,710 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016322
Formuła: I₃Sb
MW: 502.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 420 °C
Temp. topnienia: 168 °C
Gęstość: 4.676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016322
Numer CAS: 7790-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-205-8
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,710