jodek antymonu (III), ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Antimony triiodide
Ampuled under argon
35676.14
35676.03
35676.14EA
6210
PLN
35676.14
35676.03
jodek antymonu (III), ultra dry ≥99.998% (metals basis)
jodek antymonu (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-44-5
Molecular Formula: SbI3
Formula Weight: 502.46
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 420°
Solubility: Decomposed by water to SbOI.
Merck Reference: 14,710
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016322
Formuła:
I₃Sb MW: 502.47 g/mol Temp. Wrzenia: 420 °C Temp. topnienia: 168 °C Gęstość: 4.676 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016322 Numer CAS: 7790-44-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-205-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,710 |