Drukuj
Adaptery do wirówek uniwersalnych
Dostawca: Simport Scientific
T330AD15 T330AD50
SIMPT330AD15EA 153 PLN
SIMPT330AD15 SIMPT330AD50
Adaptery do wirówek uniwersalnych
Wirówki Wirówki nastołowe
These universal centrifuge adapters are made of acetal plastic.
  • Reusable and freezable (–90 °C)