Fluorek bizmutu(III), bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-61-3
Molecular Formula: BiF3
Formula Weight: 265.98
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 727°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in HF
Merck Reference: 14,1265
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010893
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formuła:
BiF₃ Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 727 °C Gęstość: 3,7 g/cm³ (160 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010893 Numer CAS: 7787-61-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-124-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1265 |