Drukuj
Fluorek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
381292-100G 381292-500G
SIAL381292-100GEA 609 PLN
SIAL381292-100G SIAL381292-500G
Fluorek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Fluorek antymonu(III)
Formuła: F₃Sb
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011218
Numer CAS: 7783-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-009-2
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00715