Drukuj
skrobia rozpuszczalna (from potato) Reag. USP, Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: PanReac AppliChem
121096.1210 121096.0416 121096.1211
APPC121096.1210EA 276 PLN
APPC121096.1210 APPC121096.0416 APPC121096.1211
skrobia rozpuszczalna (from potato) Reag. USP, Ph. Eur. reagent analityczny
skrobia rozpuszczalna
Indicator for iodometry.
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-686-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity IR Passes Test
pH sol. 2% 5.0 - 7.0
Insoluble Matter in H₂O Passes Test
Reducing Substances (as C₆H₁₂O₆) 0.7%
Loss on Drying at 100 °C 13 - 20%
Residue on Ignition (as SO₄) 1.5%
Sensitivity as Iodine Reagent Passes Test