Fluorek antymonu(III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
A14068.0BEA
2150
PLN
A14068.0B
A14068.18
A14068.30
Fluorek antymonu(III) ≥98%
Fluorek antymonu(III)
Purity: 98%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Odour: Odourless
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formuła:
F₃Sb Temp. Wrzenia: 376 °C Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 4,379 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011218 Numer CAS: 7783-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-009-2 Jednostka: 2923 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,709 |