Fluorek antymonu(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11492.22
11492.36
11492.22EA
501
PLN
11492.22
11492.36
Fluorek antymonu(III) ≥99%
Fluorek antymonu(III)
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.379
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formuła:
F₃Sb Temp. Wrzenia: 376 °C Temp. topnienia: 292 °C Gęstość: 4,379 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011218 Numer CAS: 7783-56-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-009-2 Jednostka: 2923 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,709 |