Drukuj
Fluorek antymonu(III) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
191241000 191245000
ACRO191241000EA 281 PLN
ACRO191241000 ACRO191245000
Fluorek antymonu(III) 98%
Fluorek antymonu(III)
Formuła: F₃Sb
Temp. Wrzenia: 376 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011218
Numer CAS: 7783-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-009-2
Jednostka: 2923
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00715
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %