Drukuj
Trichlorek fosforylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
201170-1KG 201170-250G 201170-5G
SIAL201170-1KGEA 602 PLN
SIAL201170-1KG SIAL201170-250G SIAL201170-5G
Trichlorek fosforylu, Sigma-Aldrich®
Trichlorek fosforylu
Formuła: POCl₃
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1 °C
Gęstość: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011443
Numer CAS: 10025-87-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-046-7
Jednostka: 1810
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 12,07506