Drukuj
chlorek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
224839-25G 224839-500G 224839-100G
SIAL224839-25GEA 517 PLN
SIAL224839-25G SIAL224839-500G SIAL224839-100G
chlorek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
chlorek bizmutu (III)
Formuła: BiCl₃
MW: 315.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 447
Temp. topnienia: 232
Gęstość: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003461
Numer CAS: 7787-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-123-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01261