Drukuj
Chlorek antymonu(V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentachlorek antymonu, Chlorek antymonowy
MQ100
215171-1KG 215171-250G 215171-50G
SIAL215171-1KGEA 1630 PLN
SIAL215171-1KG SIAL215171-250G SIAL215171-50G
Chlorek antymonu(V), Sigma-Aldrich®
Chlorek antymonu(V)
Formuła: Cl₅Sb
MW: 299.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Temp. topnienia: 3
Gęstość: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011213
Numer CAS: 7647-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-601-8
Jednostka: 1730
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00701