Chlorek antymonu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
43449.22
43449.14
43449.22EA
5990
PLN
43449.22
43449.14
Chlorek antymonu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Chlorek antymonu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystals, Ampouled under argon
Density: 3.14
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formuła:
SbCl₃ Temp. Wrzenia: 223,5 °C Gęstość: 3,14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011212 Numer CAS: 10025-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2 Jednostka: 1733 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,707 |