Tribromek fosforylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-59-5
Molecular Formula: POBr3
Formula Weight: 286.73
Physical Form: Lump
Density: 2.822
Melting Point: 56°
Boiling Point: 189°
Solubility: Decomposes in water. Soluble in ether, benzene, and sulfuric acid
Merck Reference: 14,7348
UN No.: 1939
MDL No.: MFCD00036298
As a chemical intermediate
Formuła:
Br₃OP Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: 56 °C Gęstość: 2,822 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036298 Numer CAS: 7789-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-177-7 Jednostka: 1939 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7348 |