Drukuj
Tribromek fosforu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphorus tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
288462-10G 288462-50G
SIAL288462-10GEA 325 PLN
SIAL288462-10G SIAL288462-50G
Tribromek fosforu, Sigma-Aldrich®
Tribromek fosforu
Formuła: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011436
Numer CAS: 7789-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-178-2
Jednostka: 1808
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07514