Drukuj
Tribromek fosforu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
157783-100G 157783-500G
SIAL157783-100GEA 677 PLN
SIAL157783-100G SIAL157783-500G
Tribromek fosforu, Sigma-Aldrich®
Tribromek fosforu
Formuła: PBr₃
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011436
Numer CAS: 7789-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-178-2
Jednostka: 1808
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07514