Drukuj
Bromek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
654981-1G 654981-5G
SIAL654981-1GEA 377 PLN
SIAL654981-1G SIAL654981-5G
Bromek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Bromek bizmutu(III)
Formuła: BiBr₃
MW: 448.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 278 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 218
Gęstość: 5.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00014195
Numer CAS: 7787-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-121-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,01299