Drukuj
Bromek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
401072-100G 401072-25G
SIAL401072-100GEA 819 PLN
SIAL401072-100G SIAL401072-25G
Bromek bizmutu(III), Sigma-Aldrich®
Bromek bizmutu(III)
Formuła: BiBr₃
MW: 448.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 278 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 218
Gęstość: 5.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00014195
Numer CAS: 7787-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-121-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,01299