Bromek antymonu(III) ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: -8 Mesh
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formuła:
Br₃Sb Temp. Wrzenia: 280 °C Gęstość: 4,148 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016317 Numer CAS: 7789-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-179-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,706 |