Bromek antymonu(III) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Antimony tribromide
41573.18
41573.30
41573.18EA
1270
PLN
41573.18
41573.30
Bromek antymonu(III) 99%
Bromek antymonu(III)
Purity: 99%
CAS No.: 7789-61-9
Molecular Formula: SbBr3
Formula Weight: 361.48
Physical Form: Powder
Density: 4.148
Refractive Index: 1.74
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 96.6°
Boiling Point: 280°
Merck Reference: 14,706
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016317
Formuła:
Br₃Sb MW: 361.47 g/mol Temp. Wrzenia: 280 °C Temp. topnienia: 96.6 °C Gęstość: 4.148 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016317 Numer CAS: 7789-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-179-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 12,00747 |