Drukuj
Bromek antymonu(III) 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Antimony tribromide
318400500 318402500
ACRO318400500EA 644 PLN
ACRO318400500 ACRO318402500
Bromek antymonu(III) 97%, pure
Bromek antymonu(III)
Formuła: Br₃Sb
MW: 361.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 280 °C
Temp. topnienia: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016317
Numer CAS: 7789-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-179-8
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00747
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %