Fluorek fentynu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39600.03
39600.06
39600.03EA
327
PLN
39600.03
39600.06
Fluorek fentynu
Fluorek fentynu
CAS No.: 379-52-2
Molecular Formula: (C6H5)3SnF
Formula Weight: 368.99
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formuła:
C₁₈H₁₅FSn Temp. topnienia: >281 °C Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015356 Numer CAS: 379-52-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-833-8 Jednostka: 3146 ADR: 6.1,III |