Chlorek fentyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chlorotriphenylstannane, Triphenyltin chloride
L14289.22
L14289.36
L14289.22EA
311
PLN
L14289.22
L14289.36
Chlorek fentyny 95%
Chlorek fentyny
Purity: 95%
CAS No.: 639-58-7
Molecular Formula: C18H15ClSn
Formula Weight: 385.48
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₁₅ClSn MW: 385.48 g/mol Temp. Wrzenia: 240 °C (13.5 mmHg) Temp. topnienia: 103…106 °C Gęstość: 1.49 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000519 Numer CAS: 639-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-358-4 Jednostka: 3146 |