Drukuj
Chlorek fentyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 230 PLN
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Chlorek fentyny 95%
Chlorek fentyny
Formuła: C₁₈H₁₅ClSn
Temp. Wrzenia: 240 °C (13,5 mmHg)
Temp. topnienia: 103…108 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: ≥ 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000519
Numer CAS: 639-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-358-4
Jednostka: 3146
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %