Chlorotrifenylosilan 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
A13678.06EA
284
PLN
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
Chlorotrifenylosilan 96%
Chlorotrifenylosilan
Purity: 96%
CAS No.: 76-86-8
Molecular Formula: C18H15ClSi
Formula Weight: 294.86
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₁₅ClSi Temp. Wrzenia: 188…189 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 91…96 °C Gęstość: 1,0165 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >200 °C (392 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000496 Numer CAS: 76-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-989-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |