Drukuj
Difenylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
148482-25G 148482-5G
SIAL148482-25GEA 619 PLN
SIAL148482-25G SIAL148482-5G
Difenylosilan, Sigma-Aldrich®
Difenylosilan
Formuła: C₁₂H₁₂Si
Temp. Wrzenia: 95 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003002
Numer CAS: 775-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-271-4