Difenylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10884.14
A10884.06
A10884.22
A10884.14EA
1130
PLN
A10884.14
A10884.06
A10884.22
Difenylosilan ≥97%
Difenylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 775-12-2
Molecular Formula: C12H12Si
Formula Weight: 184.32
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 95-97°/13mm
Beilstein Reference: 2935887
MDL No.: MFCD00003002
Formuła:
C₁₂H₁₂Si Temp. Wrzenia: 95…97 °C (13 mmHg) Gęstość: 0,996 Temp. Zapłonu: 98 °C (208 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003002 Numer CAS: 775-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-271-4 |