Drukuj
Difenylosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
329770050 329770250
ACRO329770050EA 281 PLN
ACRO329770050 ACRO329770250
Difenylosilan 97%
Difenylosilan
Formuła: C₁₂H₁₂Si
Temp. Wrzenia: 95…97 °C (13 mmHg)
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003002
Numer CAS: 775-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-271-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %