Drukuj
Dichlorek difenylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dichlorodiphenylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
229202-25G 229202-5G
SIAL229202-25GEA 842 PLN
SIAL229202-25G SIAL229202-5G
Dichlorek difenylocyny, Sigma-Aldrich®
Dichlorek difenylocyny
Formuła: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
MW: 343.83 g/mol
Numer MDL: MFCD00000516
Numer CAS: 1135-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-496-3
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 III