Dichlorek difenylocyny ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorodiphenylstannane
71139.04
71139.09
71139.18
71139.04EA
216
PLN
71139.04
71139.09
71139.18
Dichlorek difenylocyny ≥95%
Dichlorek difenylocyny
Purity: 95%
CAS No.: 1135-99-5
Molecular Formula: C12H10Cl2Sn
Formula Weight: 343.81
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₀Cl₂Sn MW: 343.83 g/mol Temp. Wrzenia: 333…337 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 41…43 °C Temp. Zapłonu: >150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000516 Numer CAS: 1135-99-5 Numer WE (dawny EINECS): 214-496-3 Jednostka: 3146 ADR: 6.1 III |