Drukuj
Fenylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
335150-1G 335150-25G 335150-5G
SIAL335150-1GEA 164 PLN
SIAL335150-1G SIAL335150-25G SIAL335150-5G
Fenylosilan, Sigma-Aldrich®
Fenylosilan
Formuła: C₆H₈Si
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013478
Numer CAS: 694-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-772-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II