Fenylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17901.06
A17901.14
A17901.22
A17901.06EA
597
PLN
A17901.06
A17901.14
A17901.22
Fenylosilan ≥97%
Fenylosilan
Purity: 97%
CAS No.: 694-53-1
Molecular Formula: C6H8Si
Formula Weight: 108.22
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 120°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013478
Formuła:
C₆H₈Si Temp. Wrzenia: 120 °C Gęstość: 0,88 Temp. Zapłonu: 7 °C (45 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013478 Numer CAS: 694-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-772-5 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,II |