Drukuj
Fenylosilan 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 527 PLN
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Fenylosilan 97+%
Fenylosilan
Formuła: C₆H₈Si
Temp. Wrzenia: 120 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013478
Numer CAS: 694-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-772-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %