Drukuj
Fenylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Trimethoxy(phenyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
104744-250ML 104744-50ML
SIAL104744-250MLEA 695 PLN
SIAL104744-250ML SIAL104744-50ML
Fenylotrimetoksysilan, Sigma-Aldrich®
Fenylotrimetoksysilan
Formuła: C₉H₁₄O₃Si
Gęstość: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00025689
Numer CAS: 2996-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-066-9