Fenylotrimetoksysilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethoxy(phenyl)silane
A13827.14
A13827.22
A13827.36
A13827.14EA
226
PLN
A13827.14
A13827.22
A13827.36
Fenylotrimetoksysilan ≥97%
Fenylotrimetoksysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2996-92-1
Molecular Formula: C6H5Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4735
Melting Point: -25°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 2937896
MDL No.: MFCD00025689
Formuła:
C₉H₁₄O₃Si Temp. Wrzenia: 210…212 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025689 Numer CAS: 2996-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-066-9 |