Drukuj
Fenylotrimetoksysilan 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethoxy(phenyl)silane
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 150 PLN
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Fenylotrimetoksysilan 85%
Fenylotrimetoksysilan
Formuła: C₉H₁₄O₃Si
Temp. Wrzenia: 233 °C
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,062 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025689
Numer CAS: 2996-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-066-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %