Drukuj
Fenylotrietoksy silan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
175609-1KG 175609-250G 175609-5G
SIAL175609-1KGEA 975 PLN
SIAL175609-1KG SIAL175609-250G SIAL175609-5G
Fenylotrietoksy silan, Sigma-Aldrich®
Fenylotrietoksy silan
Formuła: C₁₂H₂₀O₃Si
Temp. Wrzenia: 237 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41 °C
Gęstość: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009065
Numer CAS: 780-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-305-8