Fenylotrietoksy silan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenyltriethoxysilane, Triethoxy(phenyl)silane, Triethoxyphenylsilane
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
L04684.18EA
208
PLN
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
Fenylotrietoksy silan ≥98%
Fenylotrietoksy silan
Purity: 98%
CAS No.: 780-69-8
Molecular Formula: C12H20Si
Formula Weight: 240.38
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2940602
MDL No.: MFCD00009065
Formuła:
C₁₂H₂₀O₃Si Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: 41 °C Gęstość: 0,996 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009065 Numer CAS: 780-69-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-305-8 |